Imprimer
Iopanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-alpha-ethyl-2,4,6-triiodohydrocinnamic Acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropionic Acid, Iodopanoic Acid, 2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric Acid
I0300-25G I0300-5G
TCIAI0300-25GEA 827 EUR
TCIAI0300-25G TCIAI0300-5G
Iopanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iopanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂I₃NO₂
MW: 570.94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038687
Numéro CAS: 96-83-3
EINECS: 202-539-9
Merck Index: 14,05058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 156.0 deg-C
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency