Imprimer
2-Éthoxyéthyle 2-méthylpropanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isobutyric Acid 2-Ethoxyethyl Ester, Cellosolve Isobutyrate, Ethylene Glycol Monoethyl Ether Isobutyrate
I0282-25ML I0282-5ML
TCIAI0282-25MLEA 112 EUR
TCIAI0282-25ML TCIAI0282-5ML
2-Éthoxyéthyle 2-méthylpropanoate ≥98.0% (par GC)
2-Éthoxyéthyle 2-méthylpropanoate
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00009250
Numéro CAS: 54396-97-3
EINECS: 259-146-0
ONU: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %