Imprimer
Isoproterenol sulphate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
I0261-25G I0261-5G
TCIAI0261-25GEA 264 EUR
TCIAI0261-25G TCIAI0261-5G
Isoproterenol sulphate dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Isoproterenol sulphate dihydrate
Formule: C₂₂H₃₄N₂O₆·H₂SO₄·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00013139
Numéro CAS: 299-95-6
EINECS: 206-085-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e8aa76eab4114dc122058ad5699deb3e883feb&vid=ae14a4e1acf8dc76f83f30737df287e0bb16b644&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.5 to 7.5 %