Imprimer
Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Isoproterenol hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, Isoprenaline hydrochloride
I0260-25G I0260-5G
TCIAI0260-25GEA 255 EUR
TCIAI0260-25G TCIAI0260-5G
Isoproterenol hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Isoproterenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 247.72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012603
Numéro CAS: 51-30-9
EINECS: 200-089-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water very faint turbidity