Imprimer
Diethyl isobutylmalonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester
I0251-25ML I0251-500ML
TCIAI0251-25MLEA 80.3 EUR
TCIAI0251-25ML TCIAI0251-500ML
Diethyl isobutylmalonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl isobutylmalonate
Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00026869
Numéro CAS: 10203-58-4
EINECS: 233-504-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %