Imprimer
Isooctadecenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
I0237-25G I0237-500G
TCIAI0237-25GEA 29.7 EUR
TCIAI0237-25G TCIAI0237-500G
Isooctadecenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Isooctadecenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₂₂H₃₈O₃
Point d'éclair: 201°C
Numéro MDL: MFCD00070628
Numéro CAS: 58239-72-8
EINECS: 261-179-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %