Imprimer
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
I0229-1G I0229-5G
TCIAI0229-1GEA 136 EUR
TCIAI0229-1G TCIAI0229-5G
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012698
Numéro CAS: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency