Imprimer
Indigotrisulphonic acid potassium salt >55.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium indigotrisulphonate
I0220-1G I0220-5G
TCIAI0220-1GEA 61.6 EUR
TCIAI0220-1G TCIAI0220-5G
Indigotrisulphonic acid potassium salt >55.0% (par HPLC)
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Formule: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
MW: 616.71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013160
Numéro CAS: 67627-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 55,0 area%
Suitability for Redox reagent to pass test