Isopropylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
I0166-25G
I0166-500G
I0166-100G
TCIAI0166-25GEA
17.6
EUR
TCIAI0166-25G
TCIAI0166-500G
TCIAI0166-100G
Isopropylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Isopropylamine hydrochloride
Formule:
C₃H₉N MW: 95.57 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00050705 Numéro CAS: 15572-56-2 EINECS: 239-629-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 3.0 % |