Imprimer
Diisobutylène mélange d'isomères ≥94.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentene, Isooctene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
I0147-25ML I0147-500ML
TCIAI0147-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0147-25ML TCIAI0147-500ML
Diisobutylène mélange d'isomères ≥94.0% (par GC) stabilisé
Diisobutylène
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: –106°C
Point d'éclair: 2°C
Numéro MDL: MFCD00008855
Numéro CAS: 25167-70-8
EINECS: 246-690-9
ONU: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0% (total of isomer)