Imprimer
Isonicotinoyl chloride hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
I0144-25G I0144-250G
TCIAI0144-25GEA 59.4 EUR
TCIAI0144-25G TCIAI0144-250G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 178.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012830
Numéro CAS: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency