Imprimer
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: stabilisé avec hydroxyde de potassium
I0099-25ML I0099-500ML
TCIAI0099-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0099-25ML TCIAI0099-500ML
Isobutyl vinyl ether ≥99.0% (par GC) stabilisé
Isobutyl vinyl ether
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: -15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008934
Numéro CAS: 109-53-5
EINECS: 203-678-8
ONU: 1304
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %