Imprimer
Isobutylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
I0096-25G I0096-500G
TCIAI0096-25GEA 30.8 EUR
TCIAI0096-25G TCIAI0096-500G
Isobutylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Isobutylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁N
MW: 109.60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060199
Numéro CAS: 5041-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency