Imprimer
Isopentylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbutan-1-amine hydrochloride, Isopentylammonium chloride
I0083-1G I0083-5G
TCIAI0083-1GEA 34.1 EUR
TCIAI0083-1G TCIAI0083-5G
Isopentylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isopentylamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₃N·HCl
MW: 123.62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050684
Numéro CAS: 541-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %