Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5'-IMP 2Na hydrate, 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate, Inosinic acid (disodium)(hydrate)(1:2:X), Inosine 5'-monophosphate disodium salt xhydrate, Disodium inosinate hydrate, Inosic acid disodium salt hydrate
I0036-1G
I0036-25G
I0036-5G
TCIAI0036-1GEA
17.6
EUR
TCIAI0036-1G
TCIAI0036-25G
TCIAI0036-5G
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
Formule:
C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O |
Numéro MDL:
MFCD00150372 Numéro CAS: 352195-40-5 EINECS: 225-146-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (UV-vis method) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 29.0 % |