Imprimer
3,3'-Iminodipropanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl)amine
I0010-25ML I0010-500ML I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA 36.3 EUR
TCIAI0010-25ML TCIAI0010-500ML TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropanenitrile ≥98.0% (par GC)
3,3'-Iminodipropanenitrile
Formule: C₆H₉N₃
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 178°C
Numéro MDL: MFCD00001956
Numéro CAS: 111-94-4
EINECS: 203-922-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&vid=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %