Imprimer
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: HTHQ, HX-1171, 1-O-Hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone
H1741-250MG H1741-50MG
TCIAH1741-250MGEA 372 EUR
TCIAH1741-250MG TCIAH1741-50MG
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol ≥95.0% (par GC)
4-(Hexyloxy)-2,3,6-trimethylphenol
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00797612
Numéro CAS: 148081-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C