Imprimer
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1713-1G H1713-200MG
TCIAH1713-1GEA 84.7 EUR
TCIAH1713-1G TCIAH1713-200MG
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00168962
Numéro CAS: 14510-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Acid Value max. 5.0