N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide), Antioxidant 1098
H1704-25G
H1704-5G
TCIAH1704-25GEA
85.8
EUR
TCIAH1704-25G
TCIAH1704-5G
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide]
Formule:
C₄₀H₆₄N₂O₄ MW: 636.96 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00134697 Numéro CAS: 23128-74-7 EINECS: 245-442-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |