Imprimer
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-1-adamantyl methacrylate, 3-Hydroxyadamantan-1-yl methacrylate, Methacrylic acid 3-Hydroxy-1-adamantyl ester
H1689-1G H1689-5G
TCIAH1689-1GEA 60.5 EUR
TCIAH1689-1G TCIAH1689-5G
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane
Formule: C₁₄H₂₀O₃
Numéro MDL: MFCD13152044
Numéro CAS: 115372-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C