Imprimer
Hexylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1678-1G H1678-5G
TCIAH1678-1GEA 40.7 EUR
TCIAH1678-1G TCIAH1678-5G
Hexylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Hexylamine hydrobromide
Formule: C₆H₁₅N·HBr
Numéro CAS: 7334-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 1.0 %