Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2’-hydroxylethyl)-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
H1670-5G H1670-25G
TCIAH1670-5GEA 69.3 EUR
TCIAH1670-5G TCIAH1670-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₈H₁₁F₆N₃O₅S₂
Numéro MDL: MFCD09038874
Numéro CAS: 174899-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %