Imprimer
9-Hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Hexyl-9H-carbazole-3,6-diboronic acid bis(pinacol) ester
H1649-1G H1649-5G
TCIAH1649-1GEA 136 EUR
TCIAH1649-1G TCIAH1649-5G
9-Hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-Hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₄₃B₂NO₄
Numéro MDL: MFCD20528097
Numéro CAS: 628336-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa5c3e35905ae9a129ed5dd01c10e9d7cc416a26&vid=aa5c3e35905ae9a129ed5dd01c10e9d7cc416a26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C