Imprimer
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
H1642-1G H1642-5G
TCIAH1642-1GEA 130 EUR
TCIAH1642-1G TCIAH1642-5G
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
9-Hexyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₄₃B₂NO₄
Numéro MDL: MFCD30187269
Numéro CAS: 871696-12-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C