Imprimer
5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indazol-5-ol
H1636-1G H1636-5G
TCIAH1636-1GEA 34.1 EUR
TCIAH1636-1G TCIAH1636-5G
5-Hydroxy-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxy-1H-indazole
Formule: C₇H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD01938124
Numéro CAS: 15579-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C