Imprimer
2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1635-1ML H1635-5ML
TCIAH1635-1MLEA 107 EUR
TCIAH1635-1ML TCIAH1635-5ML
2-Hexyl-1-n-octanol ≥98.0% (par GC)
2-Hexyl-1-n-octanol
Formule: C₁₄H₃₀O
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00046769
Numéro CAS: 19780-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&vid=efc41049e3df2409198bcccb9cda6a53ab88334a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %