Imprimer
Isobutyrate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F A12966.AE A12966.AP
A12966.0FEA 241 EUR
A12966.0F A12966.AE A12966.AP
Isobutyrate d'éthyle ≥98%
Isobutyrate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 97-62-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3870 Odour: Pleasant Melting Point: -88° Boiling Point: 108-110° Beilstein Reference: 773846 Merck Reference: 14,3814 UN No.: 2385 MDL No.: MFCD00009165
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.869
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009165
Numéro CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
ONU: 2385
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03847