Imprimer
(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1620-25G H1620-5G
TCIAH1620-25GEA 387 EUR
TCIAH1620-25G TCIAH1620-5G
(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate ≥98.0% (par HPLC)
(4-Hydroxyphenyl)methyl(2-methylbenzyl)sulphonium Hexafluoroantimonate
Formule: C₁₅H₁₇F₆OSSb
Numéro CAS: 141651-31-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %