Imprimer
Hydroxylammonium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
H1581-25G H1581-500G
TCIAH1581-25GEA 19.8 EUR
TCIAH1581-25G TCIAH1581-500G
Hydroxylammonium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e237fb44a46b137a199f5ed9a1c90c518c2761&vid=d5e237fb44a46b137a199f5ed9a1c90c518c2761&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 97.0 %