Imprimer
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl 2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl Ketone
H1577-1G H1577-5G
TCIAH1577-1GEA 95.7 EUR
TCIAH1577-1G TCIAH1577-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone ≥94.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₄
Numéro MDL: MFCD00218596
Numéro CAS: 39604-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f00f0ce8effee8d3b825cccf7753ae2e243d295&vid=4f00f0ce8effee8d3b825cccf7753ae2e243d295&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 114.0 to 119.0 deg-C