Imprimer
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-(Hydroxymethyl)-4-methoxyphenylboronic acid, (3-(Hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid
H1563-1G H1563-5G
TCIAH1563-1GEA 35.2 EUR
TCIAH1563-1G TCIAH1563-5G
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.982 g/mol
Numéro MDL: MFCD14155851
Numéro CAS: 908142-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6f2aaf960a3f539a8bc0fac108d062f7f57f8fb&vid=d6f2aaf960a3f539a8bc0fac108d062f7f57f8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %