Imprimer
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1555-5G H1555-25G H1555-100G
TCIAH1555-5GEA 31.9 EUR
TCIAH1555-5G TCIAH1555-25G TCIAH1555-100G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Formule: C₈H₈F₆O₂
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00042311
Numéro CAS: 36405-47-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b244f4c5577088b2c478f0abcd69df96f24ae2&vid=d3b244f4c5577088b2c478f0abcd69df96f24ae2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %