Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1544-1G H1544-5G
TCIAH1544-1GEA 117 EUR
TCIAH1544-1G TCIAH1544-5G
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide
Formule: C₆H₇NO₃
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00465266
Numéro CAS: 1585-90-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62aa08b681678c3ffbb959d1d4df086078c21e&vid=4b62aa08b681678c3ffbb959d1d4df086078c21e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C