4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
H1539-25G
H1539-5G
TCIAH1539-25GEA
161
EUR
TCIAH1539-25G
TCIAH1539-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄I₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00014670 Numéro CAS: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |