Imprimer
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Piperidinol hydrochloride, (3R)-piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-Piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
H1537-1G H1537-5G
TCIAH1537-1GEA 70.4 EUR
TCIAH1537-1G TCIAH1537-5G
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
Numéro MDL: MFCD00192221
Numéro CAS: 198976-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C