Imprimer
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
H1533-5G H1533-25G
TCIAH1533-5GEA 31.9 EUR
TCIAH1533-5G TCIAH1533-25G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·HCl
MW: 181.6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080855
Numéro CAS: 40216-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2979d899cb359e6d4d11fa54c8dcda88bc7c16&vid=957e6bd643628949935fdfc8598f6185731db4db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=4,H2O)