Imprimer
Ethyl-(S)-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, H-HomoPhe-OEt·HCl, H-HoPhe-OEt.HCl, H-HoPhe-OEt·HCl
H1532-1G H1532-5G
TCIAH1532-1GEA 27.5 EUR
TCIAH1532-1G TCIAH1532-5G
Ethyl-(S)-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-(S)-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00190691
Numéro CAS: 90891-21-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +40.0 deg (C=1,H2O)