Imprimer
2'-Hydroxy-4'-méthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
H1530-5G H1530-25G
TCIAH1530-5GEA 68.2 EUR
TCIAH1530-5G TCIAH1530-25G
2'-Hydroxy-4'-méthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00100559
Numéro CAS: 6921-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&vid=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %