Imprimer
3-Hydroxy-6-méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1522-1G H1522-5G
TCIAH1522-1GEA 52.8 EUR
TCIAH1522-1G TCIAH1522-5G
3-Hydroxy-6-méthoxyflavone ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxy-6-méthoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00017639
Numéro CAS: 93176-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&vid=69b623303eb8b4af298eba9d42d2b2ded7cc672a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C