Imprimer
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H1510-1G H1510-5G
TCIAH1510-1GEA 24.2 EUR
TCIAH1510-1G TCIAH1510-5G
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxyphénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00136405
Numéro CAS: 38148-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C