Imprimer
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
H1495-1G H1495-5G
TCIAH1495-1GEA 93.5 EUR
TCIAH1495-1G TCIAH1495-5G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788424
Numéro CAS: 493035-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfd4aba5b82f152e8f2c44c7fa23ebac30b565d1&vid=cfd4aba5b82f152e8f2c44c7fa23ebac30b565d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %