Imprimer
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
H1438-1G H1438-5G
TCIAH1438-1GEA 36.3 EUR
TCIAH1438-1G TCIAH1438-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Formule: C₈H₄O₃
Numéro MDL: MFCD00039143
Numéro CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=675eaca24246ecf1df0bd919795e9cb599b08e6a&vid=6bb5c0c91351c57801870dcd10140ce4a3efd476&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C