Imprimer
4-Hydroxy-6-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1421-1G H1421-5G
TCIAH1421-1GEA 44 EUR
TCIAH1421-1G TCIAH1421-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 261°C
Numéro MDL: MFCD00085738
Numéro CAS: 13252-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=296656aa9fa30eafb9af506760c612a340783249&vid=296656aa9fa30eafb9af506760c612a340783249&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %