Acide (3-hydroxyadamantan-1-yl)acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-(Carboxymethyl)-3-hydroxyadamantane, 2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
H1414-1G
H1414-5G
TCIAH1414-1GEA
52.8
EUR
TCIAH1414-1G
TCIAH1414-5G
Acide (3-hydroxyadamantan-1-yl)acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-hydroxyadamantan-1-yl)acétique
Formule:
C₁₂H₁₈O₃ MW: 210.27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00167797 Numéro CAS: 17768-36-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 123.0 to 128.0 deg-C |