Imprimer
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1408-1G H1408-5G
TCIAH1408-1GEA 193 EUR
TCIAH1408-1G TCIAH1408-5G
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD19228828
Numéro CAS: 606488-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1dfffaa4febddbf943f47bbb3497bd403b74c1&vid=4a1dfffaa4febddbf943f47bbb3497bd403b74c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %