(2S)-N-[(1S)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-[(1S)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-L-prolinamide, Singh's Catalyst, (S)-N-[(S)-1-Hydroxy-4-methyl-1,1-diphenylpentan-2-yl]pyrrolidine-2-carboxamide
H1407-200MG
H1407-1G
TCIAH1407-200MGEA
84.7
EUR
TCIAH1407-200MG
TCIAH1407-1G
(2S)-N-[(1S)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-2-pyrrolidinecarboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2S)-N-[(1S)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
Formule:
C₂₃H₃₀N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD22200506 Numéro CAS: 910110-45-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 191.0 to 195.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -46.0 to -49.0 deg (C=1, CHCl3) |