Imprimer
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic Acid Monohydrate, 1,6-Dihydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
H1387-1G H1387-5G
TCIAH1387-1GEA 27.5 EUR
TCIAH1387-1G TCIAH1387-5G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Formule: C₅H₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD09064936
Numéro CAS: 306934-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e6eefbeb098cdb078eb93a9133919a2d2b3ccda&vid=3e6eefbeb098cdb078eb93a9133919a2d2b3ccda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 14.0 %