Imprimer
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone
H1378-5G H1378-25G H1378-1G
TCIAH1378-5GEA 185 EUR
TCIAH1378-5G TCIAH1378-25G TCIAH1378-1G
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00463816
Numéro CAS: 1450-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C