Imprimer
1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
H1369-25G H1369-500G
TCIAH1369-25GEA 17.6 EUR
TCIAH1369-25G TCIAH1369-500G
1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formule: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254.33 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00015425
Numéro CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %