1,2-Cyclohexanedicarboximide 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
H1363-25G
H1363-250G
TCIAH1363-25GEA
28.6
EUR
TCIAH1363-25G
TCIAH1363-250G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 98,0 GC, T
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formule:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153.1784 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00035737 Numéro CAS: 1444-94-6 EINECS: 215-889-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |